Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł | |
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł | |
| 55 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Nazwa produktu
Hydrazin hydrate (80% solution in water), for synthesis
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solution
autoignition temp.
310 °C
expl. lim.
4.7-99 % (v/v) refers to pure substance()
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-119 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.03 g/cm3 at 20 °C | density 0.779 g/mL at 25 °C | density 0.886 g/mL at 25 °C |
| bp 117-119 °C/1013 hPa | bp 120.5 °C/1013 hPa | bp - | bp 65 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup - DIN 51758
flash_point_c
91 °C - closed cup - DIN 51758
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7803-57-8
7803-57-8
Produkty
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8046041000 | 04022536385617 |
| 8046040250 | 04022536385600 |
| 8046049010 | 04022536546452 |
| 8046049055 | 04022536385624 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
It is 80% of hydrazine hydroxide in water (about 52% of hydrazine in water) or 80% of hydrazine in water. There is no MW on page. I thought that is less than 1 molecule of water to 1 molecule of hydrazine (sth like hydrazine half-hydrate).
1 answer-
It is the former. Product 8.04604 is approximately 80 percent hydrazine hydrate by weight, which corresponds to 51.2 percent hydrazine by weight. Based on a density of 1.02 g/mL for this solution, which is 51.2 percent hydrazine, and a molecular weight of 32.05 for hydrazine (N2H4), the molarity of this solution is approximately 16 M.