Merck
53847
Sigma-Aldrich
Hydrazine hydrate solution
puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
Synonim(y):
Hydrazinium hydroxide
Wybierz wielkość
250 ML
623,00 zł
1 L
776,00 zł
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
623,00 zł
1 L
776,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.06
Beilstein:
878137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
puriss. p.a.
Formularz
liquid
stężenie
24-26% (iodometric)
24-26% in H2O (RT)
gęstość
1.01 g/mL at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Klucz InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrazine hydrate solution is the 24-26% aqueous solution of hydrazine.
Zastosowanie
Hydrazine hydrate solution (24-26% in H2O) is used as a reducing agent in chemical synthesis. It is used to prepare nickel(0) nanoparticles via in-situ reduction of NiCl2 salt.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S D Turley et al.
Journal of lipid research, 19(7), 924-928 (1978-09-01)
A review of the 3 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase method for determining the concentration of total bile acids in bile is described. The optimum conditions for the assay were established with respect to pH, temperature, incubation time, amount of NAD+, and units
G M Murphy et al.
Journal of clinical pathology, 23(7), 594-598 (1970-10-01)
The enzymatic technique using 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase for determining bile acids in blood has been modified by measuring the reduced nicotinamide adenine dinucleotide fluorimetrically. The increased sensitivity attained enables the concentration of total bile acids in serum to be estimated using
Synthesis of Au, Ag and Au-Ag alloy nanoparticles in aqueous polymer solution.
Pal A, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 302(1), 51-57 (2007)
Yunpeng Huang et al.
Nanoscale, 7(44), 18595-18602 (2015-10-23)
Exploration of high-efficiency Pt-free electrochemical catalysts for hydrogen evolution reaction (HER) is considered as a great challenge for the development of sustainable and carbon dioxide free energy conversion systems. In this work, a unique hierarchical nanostructure of few-layered MoSe2 nanosheets
Yunpeng Huang et al.
Nanoscale, 6(18), 10673-10679 (2014-08-05)
In this work, we report the fabrication of low crystalline, few-layered MoS₂ nanosheet-coated electrospun SnO₂ nanotube (MoS₂/SnO₂) heterostructures with three-dimensional configurations by electrospinning combined with a one-step solvothermal approach. The morphologies and compositions of the as-prepared hybrid nanotubes were characterized
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf