Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
Informacje o tej pozycji
223,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
601 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
254 °C (decomposition)
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]N.[H+]
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade synthesis grade | grade - | grade reagent grade |
| mp 254 °C (decomposition) | mp -51.7 °C | mp 118-122 °C | mp 195 °C (decomposition) |
| pH 1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 1 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| density 1.37 g/cm3 at 20 °C | density 1.03 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.24 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan hydrazyny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10034-93-2
10034-93-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1046030500 | 04022536053295 |
| 1046030100 | 04022536053288 |