Merck
751855
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1 M in acetonitrile
Synonim(y):
Hydrazyna, Wodorek azotu
Wybierz wielkość
100 ML
1850,00 zł
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.05
Beilstein:
878137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
stężenie
1 M in acetonitrile
współczynnik refrakcji
n20/D 1.348
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrazine (N2H4) solution is a common reducing agent and a versatile reagent in organic synthesis. It can reduce a variety of functional groups like ketones, aldehydes, imines, nitro compounds, azides & nitrates to their corresponding amines. It also serves as a source of nitrogen in the synthesis of heterocyclic compounds, such as pyrazoles and pyrazolines.
Zastosowanie
Hydrazine solution (in acetonitrile) can be used as a reducing source for the reduction of carbon-carbon multiple bonds in alkenes, alkynes, and α,β-unsaturated esters using metal-organic frameworks (MOFs) as heterogeneous catalysts. It is also used in the synthesis of polysubstituted 2-aminoimidazoles from 2-aminopyrimidines and α-bromocarbonyl compounds.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including
Nilay Hazari
Chemical Society reviews, 39(11), 4044-4056 (2010-06-24)
One of the most challenging problems in small molecule activation is the development of a homogeneous catalyst for converting dinitrogen into ammonia at ambient temperatures and atmospheric pressure. A catalytic cycle based on molybdenum that converts dinitrogen into ammonia has
D P Elder et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(5), 900-910 (2010-12-15)
This is the latest of a series of reviews focused on the analysis of genotoxic impurities. This review summarises the analytical approaches reported in the literature relating to hydrazine, hydrazines, hydrazides and hydrazones. It is intended to provide guidance for
Min Yuan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 6078-6088 (2010-05-08)
A combination of unique solvent properties of hydrazine enables the direct dissolution of a range of metal chalcogenides at ambient temperature, rendering this an extraordinarily simple and soft synthetic approach to prepare new metal chalcogenide-based materials. The extended metal chalcogenide
Yinhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 180-185 (2013-01-12)
We report a novel hydrogen peroxide (H2O2) and hydrazine sensor based on low-cost poly(vinylpyrrolidone)-protected silver nanocubes (PVP-AgNCs). The monodisperse silver nanocubes were prepared by adding a trace amount of sodium sulfide in the conventional polyol synthesis for fast reduction of