Merck
433632
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Hydrazyna, Wodorek azotu
Wybierz wielkość
100 ML
381,00 zł
800 ML
1120,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
381,00 zł
800 ML
1120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.05
Beilstein:
878137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals.[1]
Zastosowanie
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.[2]
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.[2]
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).[3]
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.[4]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tomasz Kruk et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 128, 17-22 (2015-02-28)
Metallic monodisperse copper nanoparticles at a relatively high concentration (300 ppm CuNPs) have been synthesized by the reduction of copper salt with hydrazine in the aqueous SDS solution. The average particles size and the distribution size were characterized by Dynamic
Haibao Shao et al.
Journal of fluorescence, 25(2), 305-310 (2015-01-22)
Controllable doping is an effective way of tuning the properties of semiconductor nanocrystals (NCs). In this work, a simple strategy of fast doping Cu ions into ZnSe NCs under ambient conditions was proposed. The principle of doping is based on
Synthesis and characterization of reduced transition metal oxides and nanophase metals with hydrazine in aqueous solution.
Gui Z, et al.
Materials Research Bulletin, 38(1), 169-176 (2003)
Effects of NaOH addition on performance of the direct hydrazine fuel cell.
Yin WX, et al.
Journal of Power Sources, 182(2), 520-523 (2008)
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including