Przejdź do
8.04518
N-Hydroxysuccinimide
≥99.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
228-001-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Hydroxysuccinimide, for synthesis
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI key
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct Cα-heteroarylation of structurally diverse ethers: This study showcases a mild N-hydroxysuccinimide mediated cross-dehydrogenative coupling reaction, expanding the utility of NHS in organic synthesis. (Liu et al., 2017).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13067256480774324
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
98%
assay
≥97.0% (T)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
93-100 °C
mp
95-98 °C (lit.)
mp
95-98 °C
mp
136-138 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
804518002504022536385167
804518010004022536731162
804518050004022536764672
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?