Merck
774324
Sigma-Aldrich
N-(Benzoyloxy)succinimide
96%
Synonim(y):
Benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 1-(Benzoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimidyl benzoate, O-Benzoyl-N,N-succinylhydroxylamine, Succinimido benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
136-138 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO4/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3