Merck
130672
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimide
N-Hydroxysuccinimide
98%
Synonim(y):
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, HOSu, NHS
Wybierz wielkość
5 G
130,00 zł
25 G
214,00 zł
100 G
605,00 zł
250 G
1370,00 zł
1 KG
4950,00 zł
5 KG
13 950,00 zł
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
130,00 zł
25 G
214,00 zł
100 G
605,00 zł
250 G
1370,00 zł
1 KG
4950,00 zł
5 KG
13 950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.09
Beilstein:
113913
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
95-98 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Klucz InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Hydroxysuccinimide can be used in the synthesis of N-hydroxysuccinimide ester via dehydration reaction in the presence of dicyclohexylcarbodiimide in carboxylic acid.[1]
N-Hydroxysuccinimide has been used in the synthesis of intermediates such as:
  • N
  • -succinimidyl 3-(di-tert-butylfluorosilyl)benzoate[2]
  • 4-[2,2-bis[(p-tolylsulfonyl)-methyl] acetyl]benzoic acid-NHS ester[3]
  • N-succinimidyl 3-iodobenzoate[4]
It has also been used in a protocol for the surface modification of microchannels of a microfluidic-integrated surface plasmon resonance (SPR) platform for the detection and quantification of bacterial pathogens.[5]
Additive used in the carbodiimide method for improved amidations[6] and peptide couplings.[7]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polycyclic Aromat. Compd., 3, 781-781 (1993)
PEGylation of native disulfide bonds in proteins.
Brocchini S
Nature Protocols, 1(5), 2241-2241 (2006)
Zbigniew Czajgucki et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(10), 653-662 (2006-07-19)
Edeines are pentapeptide amide antibiotics composed of four nonprotein amino acids, glycine, and polyamine. They exhibit antimicrobial and immunosuppressive activities and are universal inhibitors of translation. Moreover, it was proven that the free ionizable carboxy group in the (2R, 6S
Pico Y et al.
Food Toxicants Analysis: Techniques, Strategies and Developments (2007)
Preparation of N-succinimidyl 3-[* I] iodobenzoate: an agent for the indirect radioiodination of proteins.
Vaidyanathan G
Nature Protocols, 1(2), 707-707 (2006)
Produkty
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. is there any reported data for cell's toxicity for this compound?
    1 answer
    1. Unfortunately, cell toxicity is not a specification tested for this product.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the storage temperature of NHS? (Product number: 130672)
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature.
      Helpful?
  5. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 answer
    1. The impurities of this product are not identified or quantified.
      Please view the Specification Sheet to see the specified tests: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/190/101/130672-BULK_______ALDRICH__.pdf.
      Helpful?
  6. Does N-Hydroxysuccinimide WATER SOLUBLE?
    1 answer
    1. Yes, this product is water soluble at 50mg/ml
      Helpful?
  7. What is the purity of Product 130672, N-Hydroxysuccinimide?
    1 answer
    1. The purity is lot specific and will be stated on the Specification Sheet.
      Helpful?
  8. Does N-Hydroxysuccinimide go by any other names?
    1 answer
    1. Yes, N-Hydroxysuccinimide is also referred to by the acronym NHS and is also referred to by the synonyms 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione and HOSu.
      Helpful?
  9. What is the solution stability of Product 130672, N-Hydroxysuccinimide?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich does not evaluate 130672 for solution stability. Therefore, it is advisable to prepare a solution fresh for each use. Please note, the product is moisture sensitive.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review