Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 776,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
228-001-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
113913
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Hydroxysuccinimide, purum, ≥97.0% (T)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
mp
95-98 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
imide
SMILES string
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI key
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Hydroxysuccinimide (NHS) can be used in the following applications:
- To synthesize N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)-propionate, a heterobifunctional reagent useful for protein-protein conjugation and also to incorporate aliphatic thiols into proteins.
- To synthesize NHS esters of long-chain fatty acids.
- NHS can activate the phosphonic acid monolayers immobilized on titanium surface for binding with proteins.
Other Notes
may contain 1-3% succinic acid and/or succinic anhydride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥97.0% (T) | description 98% | description ≥98% (HPLC) | description - |
| form solid | form solid | form powder | form powder or crystals |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥97.0% (T) | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay 99.1% |
| functional group imide | functional group imide | functional group sulfonic acid, imide | functional group - |
| mp 95-98 °C | mp 95-98 °C (lit.) | mp - | mp 123-125 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Hydroxysuccinimide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?