Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
762,00 zł
vapor pressure
84 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 42 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClC(Cl)OC
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI key
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 85-87 °C/1013 hPa | bp 177-178 °C/1013 hPa | bp - | bp 85 °C (lit.) |
| density 1.29 g/cm3 at 20 °C | density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density 0.925 g/cm3 | density 1.271 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| transition temp flash point 42 °C | transition temp flash point 55 °C | transition temp flash point 82 °C | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter dichlorometylometylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8034670025 | 04022536381190 |
| 8034670100 | 04022536381206 |