Przejdź do
8.43827
Eter metylowo-etylowy glikolu dietylenowego
for synthesis
Synonim(y):
Diethylene glycol methyl ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
213-690-5
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
6000 mg/kg LD50, oral (Rat), 6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-72 °C
transition temp
flash point 82 °C
solubility
76 g/L
density
0.925 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-6-7-10-5-4-8-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
CNJRPYFBORAQAU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.927
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.03127W509043284467
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
assay
99.8%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
76 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.925 g/cm3
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-72 °C
mp
-78 °C
mp
-
mp
−85 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C