Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 877,00 zł |
Informacje o tej pozycji
297,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
85 °C (lit.)
density
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI key
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS | description reagent grade, ≥98%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor |
| assay 98% | assay 99% | assay ≥98.0% ethanol basis (diethyl ether) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 85 °C (lit.) | bp 65-67 °C/15 mmHg (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethyl methyl ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?