Przejdź do
8.03222
Dibutylamine
for synthesis
Synonim(y):
Dibutylamine, N-Butyl-1-butanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
40 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-921-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
160 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.3 hPa ( 20 °C)
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
2.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
189 mg/kg LD50, oral (Rat), 770 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
transition temp
flash point 39 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: APPLICATION OF PHASE-TRANSFER CATALYSIS TO THE REACTION OF ACRYLAMIDE WITH DIBUTYLAMINE IN WATER–HEPTANE SYSTEM Description of application: Explores the kinetics of acrylamide and dibutylamine reactions using phase-transfer catalysis, relevant for chemical engineering studies. (GS Simonian, 2014).
  • Paper Title: Kinetic Study of the Acylation Reaction of Dibutylcarbamyl Chloride and Dibutylamine Description of application: Details the kinetics of dibutylcarbamyl chloride and dibutylamine in producing tetrabutylurea, useful in industrial applications. (YB Zhou et al., 2023).
  • Paper Title: Dibutylamine (DBA): A highly efficient catalyst for the synthesis of pyrano pyrimidine derivatives in aqueous media Description of application: Discusses the catalytic role of dibutylamine in synthesizing pharmacologically relevant compounds. (AR Bhat et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.760
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.01539B89000455709
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
160 °C/1013 hPa
bp
76-78 °C/1013 hPa
bp
63 °C (lit.)
bp
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.9 °F - closed cup
flash_point_c
40.5 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803222100004022536379258
803222010004022536379241
803222250004022536897691
803222904004022536864815