Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.4666 (lit.)
bp
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)N(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-8(2,3)9(4-6-10)5-7-11/h10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
XHJGXOOOMKCJPP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥98.6% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥98.6% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form solid | form - |
| mp 40-45 °C (lit.) | mp - | mp 56-58 °C (lit.) | mp −70 °C (lit.) |
| density 0.983 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.727 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 136-139 °C/12 mmHg (lit.) | bp 67-69 °C (lit.) | bp - | bp 273-275 °C/741 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?