Przejdź do
8.01539
Butyloamina
for synthesis
Synonim(y):
1-Aminobutan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-699-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
93 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
371.8 mg/kg LD50, oral (Rat), 625 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9.8 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
76-78 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point -12 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCC
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mikrokrystaliczne cząstki kobaltowych struktur metaloorganicznych: W pracy przedstawiono zastosowanie butyloaminy w syntezie metaloorganicznych struktur (MOF) na bazie kobaltu, które wykazują silną aktywność elektrokatalityczną i kontrolowaną morfologię (RK Kamlekar, M Pannipara, AG Al-Sehemi, 2024).
  • Szybka cykloaddycja dwutlenku węgla i epoksydu katalizowana przez ciecze jonowe: Badania dotyczą katalitycznej roli cieczy jonowych w reakcjach między dwutlenkiem węgla a epoksydami, przy czym butyloamina zwiększa szybkość reakcji w produkcji poliuretanów nieizocyjanianowych (M Rebei, C Červinka, A Mahun, P Ecorchard, 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.736 - 0.738
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.032228.06917B89000
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
76-78 °C/1013 hPa
bp
160 °C/1013 hPa
bp
178-179 °C/1013 hPa
bp
63 °C (lit.)
mp
-50 °C
mp
-62 °C
mp
-1 °C
mp
−72 °C (lit.)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
11.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801539250004022536367712
801539100004022536367705