Przejdź do
B89000
sec-Butylamine
99%
Synonim(y):
(±)-sec-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-732-7
Beilstein/REAXYS Number:
1361345
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under sec-Butylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)