Przejdź do
8.02898
Węglan dietylu
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Ester dietylowy kwasu węglowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CO(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-311-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
11 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
445 °C
potency
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-11.0 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
transition temp
flash point 33 °C
solubility
insoluble 18.8 mg/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest używany jako odczynnik ekologiczny. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D91551900018517135
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
insoluble 18.8 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: insoluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
126 °C/1013 hPa
bp
126-128 °C (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan dietylu
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802898010004022536376905
802898050004022536376912
802898100004022536376929