Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł 862,50 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł 1342,50 zł |
Informacje o tej pozycji
136,00 zł
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 23.8 °C), 59 mmHg ( 37.8 °C)
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm | description anhydrous, ≥99% | description ReagentPlus®, 99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay 99% |
| reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.975 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.975 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.975 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.069 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.368 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?