Merck
517135
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Diatol, Eufin, H-DEC
Wybierz wielkość
100 ML
98,80 zł
1 L
368,00 zł
98,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
98,80 zł
1 L
368,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
956591
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
98,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
<0.002% water
<0.005% water (100 mL)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carbonate
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl carbonate is an dialkylcarbonate.[1] The synthesis of diethyl carbonate (DEC) from urea and ethanol has been investigated.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Zastosowanie
Diethyl carbonate may be used in the following studies:
  • Synthesis of β-enamino esters.[3]
  • Synthesis of carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates, via reaction with aliphatic amines or alcohols by using a hybrid organic-inorganic material prepared by anchoring TBD to MCM-41 silica.[4]
  • As solvent in ruthenium catalyzed direct functionalisation of arene C-H bonds by aryl halides.[5]
  • To compose the commercial liquid electrolyte for lithium ion batteries.[6]
  • Homogeneous alkoxycarbonylation of cellulose.[1]
Cechy i korzyści
Greener chemical
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A versatile route to β-enamino esters by acylation of lithium enamines with diethyl carbonate or benzyl chloroformate.
Bartoli G, et al.
Tetrahedron, 51(31), 8613-8622 (1995)
Sara R Labafzadeh et al.
ChemSusChem, 8(1), 77-81 (2014-11-08)
Dialkylcarbonates are viewed as low-cost, low-toxicity reagents, finding application in many areas of green chemistry. Homogeneous alkoxycarbonylation of cellulose was accomplished by applying dialkycarbonates (dimethyl and diethyl carbonate) in the ionic liquid-electrolyte trioctylphosphonium acetate ([P8881 ][OAc])/DMSO or 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([emim][OAc]).
Catalytic activity of MCM-41-TBD in the selective preparation of carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates from diethyl carbonate.
Carloni S, et al.
J. Catal., 205(1), 199-204 (2002)
Diethyl carbonate as a solvent for ruthenium catalysed C-H bond functionalisation.
Arockiam P, et al.
Green Chemistry, 11(11), 1871-1875 (2009)
Synthesis of diethyl carbonate by catalytic alcoholysis of urea.
Wang D, et al.
Fuel Processing Technology, 88(8), 807-812 (2007)
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf