Merck
900018
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Synonim(y):
Ester dietylowy
Wybierz wielkość
25 G
1160,00 zł
500 G
4390,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1160,00 zł
500 G
4390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
956591
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest używany jako odczynnik ekologiczny. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Węglan dietylu znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik elektrolitów do baterii litowo-jonowych.[1][2] Zastosowanie wysokiej jakości elektrolitów akumulatorowych o bardzo niskiej zawartości wody (<10 ppm) i kwasu (<10 ppm) ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej wydajności elektrochemicznej.
Inne uwagi
These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Informacje prawne
Produkt MU Ionic Solutions Corp
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gor GY, et al.
Journal of Power Sources, 294, 167-167 (2015)
Shouying Huang et al.
Chemical Society reviews, 44(10), 3079-3116 (2015-03-21)
Dialkyl carbonates are important organic compounds and chemical intermediates with the label of "green chemicals" due to their moderate toxicity, biodegradability for human health and environment. Indeed, owing to their unique physicochemical properties and versatility as reagents, a variety of
Produkty
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Zobacz wszystko