Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
vapor pressure
24 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
80 mg/kg LD50, oral (rat), 128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-15.5 % (v/v)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
transition temp
flash point 13 °C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay ≥98% (CP) |
| solubility 181 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp -74 °C | mp - | mp 192-195 °C (lit.) | mp - |
| bp 104 °C/1013 hPa | bp 101-102 °C (lit.) | bp - | bp - |
| density 0.85 g/cm3 at 20 °C | density 0.853 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - |
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C):0,851 - 0,853
Tożsamość (IR):przechodzi test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8026671000 | 04022536375397 |
| 8026670100 | 04022536375380 |