Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł 1946,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
contains
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, ~1% H2O as stabilizer
refractive index
n20/D 1.437
bp
101-102 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
InChI key
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
General description
Application
- In the manufacturing of sorbic acid that are widely employed as food preservatives to avoid the food spoilage by microorganisms.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC) | description 99% | description 95% | description 95% |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 99% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.437 | refractive index n20/D 1.419 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.476 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 101-102 °C (lit.) | bp 120-121 °C (lit.) | bp 72-76 °C (lit.) | bp 100 °C/30 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4170-30-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?