Merck
900022
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2-Butenal, (4,6-dinitrofenylo-2,3,5-d3)hydrazon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H7N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
C/C=C/C=N/NC1=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+/i4D,5D,7D
Klucz InChI
GFUVNGJSSAEZHW-ZJMQGUFLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)