Przejdź do
8.02611
2-chloroanilina
for synthesis
Synonim(y):
o-Chloroanilina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(Cl)C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-426-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 8.02611, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>500 °C
potency
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
transition temp
flash point 105 °C
solubility
insoluble 5.13 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-chloroanilina do syntezy. CAS 95-51-2, wzór chemiczny 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.02613C22415477222
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99%
solubility
insoluble 5.13 g/L
solubility
2.2 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
chips, crystals or chunks
form
crystals, powder, solid
bp
207-209 °C/1013 hPa
bp
232 °C/1013 hPa
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 70 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-chloroanilina
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible substances, toxic
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802611050004022536374376
802611010004022536374369