Merck
C22415
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
98%
Synonim(y):
1-amino-4-chlorobenzen, 4-chlorofenyloamina, p-chloroanilina
Wybierz wielkość
5 G
131,00 zł
100 G
148,00 zł
500 G
348,00 zł
1 KG
603,00 zł
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
131,00 zł
100 G
148,00 zł
500 G
348,00 zł
1 KG
603,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
Beilstein:
471359
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.15 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
Formularz
chips
crystals or chunks
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Klucz InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chloroaniline can undergo:
  • Allylation in the presence of ultrasonication to form N-allyl-4-chloroaniline, a precursor for bioactive compounds containing indole and dihydroindole nucleus.[1]
  • Povarov reaction with cyclopentadiene to form C-2 aliphatic substituted tetrahydroquinolines.[2]
  • Mannich reaction with aldehydes and cyclic ketones to form β-amino carbonyl compounds.[3]
  • Nitration to form 4-chloro-3-nitroaniline in the presence of guanidinium nitrate.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Factorial study to assess an ultrasonic methodology for the allylation of 4-chloroaniline
Nascimento LFS and Fernandes JPS
Green Processing and Synthesis, 6(2), 203-209 (2017)
Guanidinium nitrate: a novel reagent for aryl nitrations
Ramana MMV, et al.
Tetrahedron Letters, 45(47), 8681-8683 (2004)
Highly efficient one-pot, three-component Mannich reaction catalysed by boric acid and glycerol in water with major `syn?diastereoselectivity
Mukhopadhyay C, et al.
Tetrahedron Letters, 50(29), 4246-4250 (2009)
Lanthanide (III)-catalyzed multi-component aza-Diels-Alder reaction of aliphatic N-arylaldimines with cyclopentadiene.
Powell DA and Batey RA.
Tetrahedron Letters, 44(41), 7569-7573 (2003)
D Mortenson et al.
International endodontic journal, 45(9), 878-882 (2012-04-11)
To determine if the formation of para-chloroaniline (PCA) can be avoided by using an alternative irrigant following sodium hypochlorite but before chlorhexidine. Fifty-five single-rooted teeth were decoronated, instrumented to size 40, .06 taper whilst being irrigated with 14% ethylene-diamine-tetra-acetic acid
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf