Przejdź do
477222
4-Chloroaniline
purified by sublimation, ≥99%
Synonim(y):
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-401-0
Beilstein/REAXYS Number:
471359
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystals, powder, solid
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.15 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
crystals, powder, solid
purified by
sublimation
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloroaniline (4-ClA) is a chlorinated aromatic amine that is formed as an intermediate during the microbial decomposition of phenylurea and phenylcarbamate. The formation of various oligomers by polymerization of 4-ClA with guaiacol in an aqueous solution containing oxidoreductases has been reported. 4-ClA undergoes decomposition via oxidation by fusarium oxysporum, a soil fungus.
Application
4-Chloroaniline may be used to synthesize:
  • 4-chloronitrosobenzene
  • 2-bromo-4-chloroaniline
  • 2,6-dibromo-4-chloroaniline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
35823Y00019091111908
description
purified by sublimation, ≥99%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
crystals, powder, solid
form
-
form
-
form
-
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
purified by
sublimation
purified by
-
purified by
-
purified by
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloroaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-47-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)