Przejdź do
8.02613
4-Chloroanilina
for synthesis
Synonim(y):
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-401-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
685 °C
potency
256 mg/kg LD50, oral (Rat), 360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
transition temp
flash point 132 °C (DIN 51758)
solubility
2.2 g/L
density
1.17 g/cm3 at 70 °C
bulk density
790 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloroanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-47-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)