Przejdź do
8.14688
Chloroformian benzylu
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Chlorowęglan benzylu, benzyloester kwasu węglochlorkowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
207-925-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Grade:
synthesis grade
Bp:
103 °C/25 hPa
Vapor pressure:
1 hPa ( 20 °C)
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
590 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
103 °C/25 hPa
mp
-18 °C
transition temp
flash point 92 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.023538.187018.03181
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
590 °C
autoignition temp.
540 °C
autoignition temp.
480 °C
autoignition temp.
460 °C
bp
103 °C/25 hPa
bp
188-189 °C/1013 hPa
bp
324 °C/1013 hPa
bp
205-207 °C/1013 hPa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F
flash_point_c
92 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-44-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?