Przejdź do
8.02100
Calcium hydride
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Calcium hydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.09
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
232-189-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C
density
1.9 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChI key
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Calcium hydride enables sustainable energy through high-density hydrogen storage and efficient release, supporting cleaner technologies with improved cycling stability and reduced energy demand. Click here for more information.
Application
Calcium hydride (CaH2) can be used as a reducing agent to synthesize metallic elements (e.g., Ti, Zr, V, Nb, U, and Th) from metal oxides via the calcium hydride reduction process at higher temperature (600–1000°C). Metallic calcium produced by thermal decomposition is the actual reducing agent in this process. CaH2 is also used to reduce various metal hydrides to metals.
Analysis Note
Assay (by gasvolumetry): ≥ 95.0 %
Particle size: 0 -20 mm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.020471.09325289841
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
816 °C
mp
550 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium hydride
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrides
Rittmeyer P and Wietelmann U
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802100050004022536371825
802100010004022536371818