Przejdź do
1.09325
Wodzian octanu wapnia
[about 94% Ca(CH3COO)2] for soil testing
Synonim(y):
Calcium acetate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-540-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
680-730 °C
potency
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
400 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometrycznie, Ca(CH₃COO)₂): 93,0 - 95,0 %
Tożsamość (Ca): zgodna
Tożsamość (octan): zgodna
Wygląd: biały do prawie białego drobny proszek
Wygląd roztworu (100 g/l, woda): klarowny i bezbarwny
pH (50 g/l; woda): 7,2 - 7,8
Azot całkowity (N): ≤ 0.002 %
Chlorek (Cl): ≤ 100 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 1000 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppm
K (Potas): ≤ 0,02 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21056C10001.02052
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
400 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
400 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodzian octanu wapnia
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c