Przejdź do
1.02047
Wodorotlenek wapnia
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Calcium hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.09
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
215-137-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
1.7 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
solid
potency
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
solubility
1.7 g/L
density
2.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3), chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
cation traces
Fe: ≤0.05%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.5%, Na: ≤0.05%, Sr: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synteza i wykorzystanie modyfikowanego poliolem Ca(OH)(2) o wysokiej powierzchni właściwej: Badania te badają ulepszone właściwości wodorotlenku wapnia, gdy jest on modyfikowany do zastosowań o wysokiej powierzchni, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań w ochronie środowiska i materiałoznawstwie, w szczególności w kontroli zanieczyszczeń i zaawansowanych kompozytach materiałowych. (Yan et al., 2024).
Analysis Note
Próba (kwasymetryczna): ≥ 96,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,03 %
Węglan (jako CaCO₃): ≤ 3,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Związki siarki (jako SO₄): ≤ 0.1 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,003 %
Fe (żelazo): ≤ 0,05 %
K (potas): ≤ 0,05 %
Mg (magnez): ≤ 0,5 %
Na (sód): ≤ 0,05 %
Sr (stront): ≤ 0,05 %
Zgodność z ACS, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Zastępuje: CX0220; CX0220-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2392321.02111450146
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
solubility
1.7 g/L
solubility
-
solubility
1.7 g/L
solubility
-
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
≥95.0%
assay
-
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
-
impurities
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
impurities
≤0.03% insol. in HCl, ≤0.1% S compounds, ≤3.0% calcium carbonate
impurities
-
impurities
<3% calcium carbonate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek wapnia
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. hello Can i know the size of calcium hydroxide? like mesh size. I want to know about size of particle. (ex. 20um)
    1 answer
    1. The particle size of this product has not been determined.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?