Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 951,00 zł 808,35 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2CaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.10 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
209-260-1
MDL number:
Form:
powder
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: calcium
concentration
57.0-62.0% (by KMnO4, %C2O4, titration)
SMILES string
O.O=C1O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca.H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;1H2/q;+2;/p-2
InChI key
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Application
- Local concentration controls the hydrate phase of calcium oxalate.: This research demonstrates how adjusting the titration rate of calcium solution and stirring speed can influence the formation of different hydrate phases of calcium oxalate. Such control is critical for applications requiring specific crystal forms, such as in bioceramics and industrial processes (Wang et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis | description ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis | description reagent grade |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| concentration 57.0-62.0% (by KMnO4, %C2O4, titration) | concentration - | concentration - | concentration ≥68.0% Ca (EDTA titration) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?