Przejdź do
8.01816
Benzyltrimethylammonium hydroxide
(40% solution in methanol) for synthesis
Synonim(y):
Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
170 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87 110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Form:
liquid
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
127 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
expl. lim.
5.1-44 % (v/v)
reaction suitability
core: ammonium
pH
12 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (acidimetric): 39.0 - 43.0 %
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
Colour number (Apha): ≤ 200
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2460348.219618.22149
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-98 °C
mp
-
mp
243 °C
mp
<-25 °C
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
65 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
102 °C/1013 hPa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801816500004027269049089
801816010004022536370774
801816917004027269343019
801816025004022536370781