Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł 209,25 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 721,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
19.0 - 21.0% %
Form:
liquid
209,25 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
19.0 - 21.0% %
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
pH
>13 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
<-25 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Mizoroki-Heck coupling: It serves as a solid, easy-to-handle ethylene precursor in Mizoroki-Heck coupling reactions, highlighting its application in facilitating complex organic synthesis processes (Papaplioura et al., 2024).
- Pharmacokinetic parameter prediction: It is involved in the synthesis and characterization of tetraalkylammonium salts for the pharmaceutical application of non-steroidal anti-inflammatory drugs, assisting in the in silico prediction of their pharmacokinetic parameters (Rybczyńska and Sikorski, 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 19.0 - 21.0% % | assay - | assay - | assay - |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/mL at 25 °C | density 1.023 g/mL at 25 °C | density - |
| mp <-25 °C | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8221491000 | 04022536485096 |
| 8221490250 | 04022536485089 |
| 8221499025 | 04027269017965 |