Przejdź do
8.21961
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Benzyltrimethylammonium chloride, Trimethylbenzylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2(CH3)3NCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.69
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-300-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.0001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99.9%
form
crystals
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
243 °C
solubility
800 g/L
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](Cc1ccccc1)(C)(C)C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek benzylotrimetyloamoniowy
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
wgk
WGK 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)