Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 130,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł | |
| 30 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł | |
| 68 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
130,00 zł
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
600 °C
potency
2460 mg/kg LD50, oral (Rat), 790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-27 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
197.2 °C/1013 hPa
mp
-0.6 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Analysis of different analyte classes: A systematic evaluation of benzoylation for liquid chromatography-mass spectrometry demonstrated its application in analyzing various analyte classes, enhancing detection sensitivity and specificity (Lenhart et al., 2024).
- Biogenic amine extraction in fish samples: PEG-modified halloysite was employed as a hydrophilic interaction and cation exchange mixed-mode sorbent for solid-phase extraction of biogenic amines, where benzoyl chloride played a critical role in derivatization, improving recovery and selectivity (Wang et al., 2023).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 - 1.214
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 98.0-100.5%, 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp -0.6 °C | mp -12 °C | mp −1 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.48 g/cm3 at 20 °C | density 1.211 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8018049030 | 04022536370453 |
| 8018041000 | 04022536370446 |
| 8018040100 | 04022536370439 |
| 8018049068 | 04027269985325 |