Merck
259950
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride
99%
Synonim(y):
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
Beilstein:
471389
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
4.88 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 32 °C)
Próba
98.0-100.5%
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1056 °F
granice wybuchowości
4.9 %
zanieczyszczenia
≤0.002% P compounds
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
temp. przejścia
freezing point −2.0-0.0 °C
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
grupa funkcyjna
acyl chloride
phenyl
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Benzoyl chloride may be used in the synthesis of the following organic building blocks:
  • N,N-diethylbenzamide via condensation with diethylamine
  • N-2-bromophenylbenzamide by reacting with 2-bromoaniline via N-benzoylation
  • propargyl benzoate via O-benzoylation of propargyl alcohol
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of (E)-N,N-Diethyl-2-styrylbenzamide by Rh-Catalyzed C-H Activation
Patureau FW, et al
Organic Syntheses, 90, 41-41 (2013)
Ligand-free copper(II) oxide nanoparticles catalyzed synthesis of substituted benzoxazoles
Prasenjit S, et al
Organic Syntheses, 88, 398-398 (2011)
2-substituted-1,3-cyclohexadienes by intermolecular, methylene-free tandem enyne metathesis
Kulkarni AA and Diver ST
Organic Syntheses, 83, 200-200 (2006)
Solid catalyst treated with anion: XVIII. Benzoylation of toluene with benzoyl chloride and benzoic anhydride catalysed by solid superacid of sulfate-supported alumina.
Arata K and Hino M.
Applied Catalysis, 59(1), 197-204 (1990)
High activity of iron containing metal-organic-framework in acylation of p-xylene with benzoyl chloride.
Kurfirtova L, et al.
Catalysis Today, 179(1), 85-90 (2012)