Merck
807745
Sigma-Aldrich
APN-COCI
Synonim(y):
Chlorek 4-(cyjanoetynylo)benzoilu
Wybierz wielkość
50 MG
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
628,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4ClNO
Masa cząsteczkowa:
189.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CC#CC1=CC=C(C(Cl)=O)C=C1
InChI
1S/C10H4ClNO/c11-10(13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-12/h3-6H
Klucz InChI
OWNJCJKKKZXTIX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
APN-COCl jest dwufunkcyjnym odczynnikiem odpowiednim do wprowadzenia funkcji APN.
Inne uwagi
Sprzęganie pomiędzy aminą i APN-COCl należy przeprowadzać w suchych rozpuszczalnikach organicznych (np. THF) w obecności zasady (np. TEA). Powstały koniugat można łatwo połączyć z biomolekułami zawierającymi tiol, stosując następujący protokół:
  • Rozpuścić białko w odpowiednim buforze o pH 6,5-9,0 (np. PBS) w stężeniu 1-10 mg/ml.
  • Nałożyć odpowiednią ilość roztworu podstawowego cząsteczki znakowanej APN (1-5 ekwiwalentów molowych na wolną resztę cysteiny).
  • Inkubować w temperaturze pokojowej przez 2 godziny.
W razie potrzeby oczyścić koniugat białkowy za pomocą chromatografii wykluczania lub ultrafiltracji.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergii Kolodych et al.
Bioconjugate chemistry, 26(2), 197-200 (2015-01-24)
Amine-to-thiol coupling is the most common route for the preparation of antibody-drug conjugates (ADC). It is usually achieved by using heterobifunctional reagents possessing an activated ester at one end and a maleimide group at the other. However, maleimide-based conjugates were