Przejdź do
8.06917
Octylamine
for synthesis
Synonim(y):
Octylamine, 1-Aminooctane, Caprylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-916-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.81 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
265 °C
potency
>250 mg/kg LD50, oral (Rat), 200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-8.2 % (v/v)
pH
11.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
bp
178-179 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
transition temp
flash point 58 °C
solubility
0.32 g/L
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
InChI key
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced Efficiency and Stability in Nanocrystal-Based LEDs: Octylamine was found to improve the stability and efficiency of CsPbI3 nanocrystal-based light-emitting diodes by influencing the integrity and performance of the nanocrystals, leading to significant improvements in device longevity and performance (H Li, W Dong, X Shen, C Ge, Y Song - The Journal of Physical Chemistry C, 2022) [source].
  • Graphene Oxide Functionalization: A study on octylamine-functionalized graphene oxide explores its electrochemical stability and potential for hydrogen evolution, highlighting its utility in energy applications and hydrophobic coatings (N Palaniappan, IS Cole, AE Kuznetsov - RSC Advances, 2020) [source].
  • pH-responsive Surface Modification: Octylamine was used to modify the surfaces of carboxylated aluminium oxide, enhancing their hydrophobic properties through covalent bonding, which could be advantageous in various material science applications (S Alexander, L Morrow, AM Lord, CW Dunnill - Journal of Materials Chemistry A, 2015) [source].
  • Improving Mechanical Properties of Natural Rubber: The addition of octylamine in natural rubber composites was shown to coordinate with zinc ions, enhancing the dispersion of ZnO and improving the mechanical robustness of the material (YC Wei, D Zhu, J Zhang, HR Wang, MZ Zhou - International Journal of Biological Macromolecules, 2023) [source].
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.781 - 0.783
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)