Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
3.2 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
475 °C
potency
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.34-6.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 45.5 °C
density
0.994 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Electron Beam Lithography on Nonplanar Surfaces: Research highlighted the application of anisole in electron beam lithography for structuring on nonplanar and irregular surfaces, providing significant advancements in microfabrication technologies crucial for developing miniaturized devices and components (Zhu et al., 2024).
- Photonic Pigments Synthesis: Demonstrates the use of anisole in the sustainable synthesis of photonic pigments through polystyrene-block-polyvinylpyrroliDonebottlebrush block copolymers, showcasing anisole′s role in creating advanced materials for optical applications (Xu et al., 2024).
- Development of SERS Platforms: Explores the use of anisole in the fabrication of highly flexible copper tape decorated with Ag nanoarrays for ultrasensitive surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) platforms, highlighting its utility in enhancing the detection capabilities for environmental and chemical sensing (Shameer et al., 2024).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99% | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade analytical standard |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| mp -37 °C | mp −37 °C (lit.) | mp −37 °C (lit.) | mp −37 °C (lit.) |
| autoignition temp. 475 °C | autoignition temp. 887 °F | autoignition temp. 887 °F | autoignition temp. 887 °F |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8014529025 | 04027269212612 |
| 8014522500 | 04022536544533 |
| 8014520500 | 04022536366890 |
| 8014520100 | 04022536366883 |
| 8014521000 | 04022536366906 |