Przejdź do
96109
Anisole
analytical standard
Synonim(y):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023603
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-876-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506892
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 42.2 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
887 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.518
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Anisole is a colorless liquid , which can be obtained upon heating anisic acid with an excess of barium hydroxide.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1212W2097081037011
Anisole analytical standard
Supelco
96109
Anisole
Anisole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1212
Anisole
Anisole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1037011
Anisole
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Practical Organic Chemistry (1975)
Elements of Chemistry: Including the History of the Imponderables and the Inorganic Chemistry (1846)
Adam F Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(43), 10473-10482 (2010-10-05)
Size-controlled, catalytically active PVP-stabilised Pd nanoparticles have been studied by operando liquid phase XAS during the Suzuki cross-coupling of iodonanisole and phenylboronic acid in MeOH-toluene using KOMe base. XAS reveals nanoparticles are stable to metal leaching throughout the reaction, with
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
96109-5ML-F04061833317358
96109-10ML-F04061833317341