Merck
PHR1212
Supelco
Anisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
Wybierz wielkość
3 X 1.2 ML
477,00 zł
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 1.2 ML
477,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
506892
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1037011
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 42.2 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
887 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Anizol jest lotnym fenolowym związkiem aromatycznym, który występuje w gotowanym mięsie. Otrzymuje się go po podgrzaniu kwasu anyżowego z nadmiarem wodorotlenku baru.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9025 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dodecane analytical standard
Supelco
44010
Dodecane
Fiona Wong et al.
Environmental science & technology, 45(3), 876-881 (2011-01-05)
Shipboard measurements of organohalogen compounds in air and surface seawater were conducted in the Canadian Arctic in 2007-2008. Study areas included the Labrador Sea, Hudson Bay, and the southern Beaufort Sea. High volume air samples were collected at deck level
Fabien Dutertre et al.
Macromolecular rapid communications, 33(9), 753-759 (2012-04-26)
The self-assembly in water of an amphiphilic P(nBMA(50%) -stat-DMAEMA(50%) )(100)-b-PDMAEMA(235) diblock copolymer based on hydrophilic dimethylaminoethylmethacrylate (DMAEMA) units and hydrophobic n-butylmethacrylate (nBMA) ones is reported. DMAEMA units have been incorporated into the hydrophobic block of this copolymer to moderate its
Zhiyun Du et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(21), 4164-4171 (2012-03-30)
Described in this study is the ability of tetrabutylammonium salts (TBAX) to mediate an efficient mono- or di-demethylation removing one or two out of five aromatic methoxy methyl groups situated in similar chemical microenvironments in a H-bonded macrocyclic aromatic pentamer.
Yumi Makino et al.
Analytical chemistry, 82(4), 1213-1220 (2010-01-29)
A novel fluorimetric method for determining radicals using the natural phenol sesamol as a fluorogenic reagent is reported. In this assay, sesamol was reacted with aqueous radicals to yield one isomer of a sesamol dimer exclusively. The dimer emitted purple
Unusual ipso substitution of diaryliodonium bromides initiated by a single-electron-transfer oxidizing process.
Toshifumi Dohi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(19), 3334-3337 (2010-04-21)