For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
123226
Anisole
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
Wybierz wielkość
177,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
177,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 42.2 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
887 °F
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?