Przejdź do
8.00661
Kwas pentadekanowy
for synthesis
Synonim(y):
Pentadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
213-693-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mp
51-53 °C
transition temp
flash point 113 °C
solubility
insoluble 0.012 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00889286087P6250
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.5% (GC)
assay
95%
assay
≥98.5%
mp
51-53 °C
mp
-
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
solubility
insoluble 0.012 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
transition temp
flash point 113 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas pentadekanowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800661001004022536361543