Przejdź do
286087
Methyl heptadecanoate
95%
Synonim(y):
Heptadecanoic acid methyl ester, Methyl margarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-055-3
Beilstein/REAXYS Number:
1782681
MDL number:
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl heptadecanoate was used as an internal standard in the
  • determination of traces of cyclic fatty acid monomers (CFAM) in oils and animal tissues
  • quantitation of plasma free fatty acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9060651633H4515
description
95%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
≥99%
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
functional group
ester
assay
95%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl heptadecanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)