Przejdź do
00889
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
Synonim(y):
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D33H3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.68
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥97.5 atom % D (NMR)
assay
≥97.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
mass shift
M+33
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9021P6250733148
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5%
assay
98% (CP)
format
neat
format
-
format
-
format
-
isotopic purity
≥97.5 atom % D (NMR)
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % D
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
185558-50G04061838757340
801809905004022536874005
801809100004022536370545
185558-1KG04061838757319
185558-250G04061838757326
801809010004022536370538
801809250004022536370552
1062019-3X200MG04065272600668
185558-4KG04061838757333
185558-2KG04061837789595
00889-10MG04061838608260