Przejdź do
P42800
2-Picolinic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
α-Picolinic acid, Pyridine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-719-7
Beilstein/REAXYS Number:
109595
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
115,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
manufacturer/tradename
ECACC
mp
139-142 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
615757I17508481918
description
ReagentPlus®, 99%
description
98 atom % D
description
99%
description
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
assay
99%
assay
98% (CP)
assay
99%
assay
≥99.5% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
crystals
form
solid
form
powder
form
solid
mp
139-142 °C (lit.)
mp
139-142 °C
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Picolinic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?