Merck
142875
Sigma-Aldrich
Dichlorek 2,6-pirydynokarbonylu
97%
Synonim(y):
2,6-Pyridinedicarbonyl chloride, Pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride
Wybierz wielkość
5 G
307,00 zł
25 G
824,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
307,00 zł
25 G
824,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.01
Beilstein:
131556
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
284 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO2/c8-6(11)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12/h1-3H
Klucz InChI
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride can be used as a starting material to synthesize:
  • Pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles by reacting with chiral diamine dihydrobromides.[1]
  • Pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff′s bases by treating with L-alanine or 2-methyl-alanine methyl esters.[2]
  • N,N′-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide by reacting with 1-pyrenemethylamine hydrochloride in the presence of a base.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of some new pyridine-2, 6-carboxamide-derived Schiff bases as potential antimicrobial agents
Al-Omar MA and Amr Abd El-Galil E
Molecules (Basel), 15(7), 4711-4721 (2010)
H Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 65(10), 2933-2938 (2000-05-18)
Five new chiral macrocycles, 3a-e, have been prepared by the acylation cyclization of chiral diamine dihydrobromide intermediates 2a-c with 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride in highly diluted solution at room temperature. The chiral diesters 1a-c needed for the preparation of the macrocycles were
Mohamed A Al-Omar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(7), 4711-4721 (2010-07-27)
A series of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff's bases has been prepared starting from 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride (1) and L-alanine or 2-methyl-alanine methyl ester.The coupling of acid chloride 1 with L-alanine methyl ester hydrochloride -or 2-methylalanine methyl ester hydrochloride gave the corresponding 2,6-bis-carboxamide
Recognition of sequence-information in synthetic copolymer chains by a conformationally-constrained tweezer molecule
Colquhoun HM, et al.
Faraday Discussions, 143(7), 205-220 (2009)
Synthesis and characterization of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles and enantiomeric recognition for D-and L-amino acid methyl ester hydrochloride
Zhao H and Hua W
The Journal of Organic Chemistry, 65(10), 2933-2938 (2000)