Przejdź do
670120
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Synonim(y):
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt, UDPG, Uridine-5ʹ-diphosphoglucose, 2Na, UDP-Glc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O17P2 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Prześlij zapytanie
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9879
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OCC2OC(C(C2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)OC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYSA-L
General description
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Nuttall, F.Q., et al. 1988. Am. J. Med. 85, 77.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U4500U5252670107
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥97%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
670120-250MG04055977184075