Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5260,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphospho-N-acetylgalactosamine disodium salt, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
InChI key
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥98% | description ≥97.0% | description 98-100% |
| biological source synthetic (organic) | biological source bakers yeast | biological source bovine milk, rabbit muscle, yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥97.0% | assay 98-100% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?